Läs mer
Hammond™ Gasrenare i rostfritt stål, Cole-Parmer™
Produktkod. 11729574 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
600 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11729574 600 mL Varje
1 options
Produktkod. 11729574 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0141850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.00 SEK
    3021.64 SEK / Paket med 1
    Save 853.36 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Specifikationer
Material Kalciumsulfat med koboltklorid
Kvantitet 600 mL
Maskstorlek 40 μm
Förpackning 1 förpackning
Lämplighet Lågkostnadsgasrenare tar bort fukt, olja och föroreningar från gaserna innan analys