Läs mer
Refill Kit för Hammond™ Gasrenare, Cole-Parmer™
Produktkod. 11776508 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
:
Kapacitet: 500 ml
Produktkod.
11776508 Kapacitet: 500 ml
1 options
Produktkod. 11776508 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 0141860
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Påfyllningssats för 01418-50 gasrenare
Specifikationer
Material Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Kvantitet 500 mL
Fukt 25g
Lämplighet Purifier Removes Moisture, Oil, and Impurities From Gases Before Analysis
Vattenabsorption 20g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • INDICATING DRIERITE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium sulphate, cobalt chloride