Läs mer
HAMNO, MedChemExpress
Produktkod. 16497137
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497137 5 mg -
16495306 100 mg 100mg
16464418 10 mg -
16440737 50 mg 50mg
16403076 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16497137 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111285
MedChemExpress HAMNO is a novel protein interaction inhibitor of replication protein A (RPA).
HAMNO is a novel protein interaction inhibitor of replication protein A (RPA).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HAMNO
CAS 138736-73-9
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H13NO2
Kvantitet 5 mg
Synonym NSC111847
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (189.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C=CC1=C/2C=CC=C1)C2=C/NC3=CC=CC=C3O
Molekylvikt (g/mol) 263.29
Formel vikt 263.29
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease