Beskrivning
- Rengör händerna effektivt med dessa professionella våtservetter.
- Undvik potentiella irritationer – dessa servetter är parfymfria och snälla mot huden.
- Håll handhygienen när det inte finns vatten tillgängligt med denna smidiga design.
- Ta torkservetter enkelt och effektivt med vår hinkautomat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Våtservett |
| Längd (engelska) | 17.17 yd. |
| Längd (metrisk) | 15.7 m |
| Bredd (engelska) | 5,31 tum |
| Bredd (metrisk) | 13.5 cm |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 4 x 58 servetter |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | FSC MIX-kredit |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?