Beskrivning
- Ta bort olja, fett, smörjmedel och smuts utan problem, tack vare den starka texturen och höga absorberingsförmågan hos dessa våtservetter.
- Rengör händerna effektivt med dessa servetter av professionell kvalitet.
- Undvik potentiella irritationer med servetter som är fria från doft och snälla mot huden.
- Påfyllning är enkelt och effektivt med vår hinkliknande dispenser.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Våtservett |
| Längd (engelska) | 17.17 yd. |
| Längd (metrisk) | 15.7 m |
| Bredd (engelska) | 5,31 tum |
| Bredd (metrisk) | 13.5 cm |
| Certifikat och efterlevnad | FSC MIX-kredit |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 4 x 58 servetter |
| Lager | 1-ply |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | FSC MIX-kredit |