Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Handrengöring för dagligt bruk
Produktkod. 10375582
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10375582 1000 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 10375582 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1370.00 SEK
    496.70 SEK / Paket med 6
    Save 873.30 SEK
    63% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Dispenserar den idealiska mängden tvål för varje tvätt, vilket förhindrar överanvändning. Kleenex™ Everyday Use Hand Cleanser ger upp till dubbelt så många tvättar per liter som konventionella flytande tvålar.
  • Rosa skumtvål med en lyxig känsla och subtil doft
  • Levereras i starka, hygieniskt förseglade kassetter som är snabba och enkla att installera
  • Ger upp till 1 000 skott tvål,
  • Krymper för att spara utrymme när den är tom och är återvinningsbara (när pumpen har tagits bort).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handrengöring
Färg Rosa
Form Skumma
Mått (L x B x H) 93 x 93 x 180 mm
Inkluderar Dispenser
Volym (engelska) 33,8 oz.
Volym (metrisk) 1000 ml
Vikt (engelska) 13.6 lb.
Vikt (metrisk) 1.033 kg