Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Luxury Foam Frequent Use Hand Cleanser
Produktkod. 12621356
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
1200 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12621356 1200 ml Paket med 4
12631376 1000 ml Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12621356 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 SEK
    661.19 SEK / Paket med 4
    Save 1038.81 SEK
    61% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Dispenserar den idealiska mängden tvål för varje tvätt och förhindrar överanvändning. Scott™ Luxury Foam Frequent Use Hand Cleanser ger upp till dubbelt så många tvättar per liter som konventionella flytande tvålar.
  • Färgfritt och doftfritt skum
  • Lyxig känsla formulerad för frekvent användning
  • Starka, hygieniskt förseglade kassetter som är snabba och enkla att installera
  • Ge upp till 2 500 skott tvål
  • Kassetter krymper för att spara utrymme när de är tomma och är återvinningsbara (efter att pumpen tagits bort)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handrengöring
Färg Klart
Kvantitet 4 elektroniska kassetter
Storlek Upp till 2 500 skott
Volym (engelska) 40,6 oz.
Volym (metrisk) 1200 ml
Vikt (metrisk) 4.8 kg