Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Doftfri Frequent Use Hand Cleanser
Produktkod. 12422320
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12422320 1000 ml Paket med 6
1 options
Produktkod. 12422320 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 6333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    596.04 SEK / Paket med 6
    Save 1088.96 SEK
    64% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Idealisk för dispensrar i hektiska toaletter. Kleenex™ Doftfri Frequent Use Hand Cleanser är en färglös vätska för att bibehålla hygien och renhet.
  • Levereras i förpackningar om 6 x 1 L refillkassetter
  • Klar och doftfri för att passa alla hudtyper
  • Konsekvent skottstorlek
  • Innehåller upp till 1 000 bilder per kassett
  • Snabb och enkel att installera
  • Återvinningsbar när den är tom
  • Kompatibel med Aquarius™ och Kimberly-Clark Professional™ Handrengöringsautomater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handrengöring
Färg Klart
Form Vätska
Mått (L x B x H) 93 x 93 x 180 mm
pH-intervall 6
Storlek 6 x 1 L
Volym (engelska) 33,8 oz.
Volym (metrisk) 1000 ml
Vikt (engelska) 13.6 lb.
Vikt (metrisk) 1.033 kg