Läs mer
Thermo Scientific™ Handdispensersats
Produktkod. 15102893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Handdispensersats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15102893 Handdispensersats Varje
1 options
Produktkod. 15102893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50138221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12680.00 SEK
    12483.40 SEK / Paket med 1
    Save 196.60 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 05-11-2026
Öka labbflexibiliteten med Thermo Scientific™ Handdispensersats, kompatibel med många Thermo Scientific™ Barnstead™ vattenreningssystem.
Öka flexibiliteten i labbet med Thermo Scientific™ Handdispensersats, kompatibel med många Thermo Scientific™ Barnstead™ vattenreningssystem. Detta kit innehåller en dispenser med 3 meter sladd som ansluts till vattensystemtanken och ett 0,2 mikron slutfilter. Den är kompatibel med Barnstead LabTower™ , Pacific™ och Smart2Pure™ system.
Valfritt för följande Barnstead vattenreningssystem:
  • LabTower™ EDI
  • LabTower™ RO
  • LabTower™ TII
  • Smart2Pure™
  • Pacific™ TII + tank (tanken måste ha tillvalspump)
  • Pacific™ RO + tank (tanken måste ha tillvalspump)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Handdispensersats
För användning med (utrustning) LabTower EDI, LabTower TII , Smart2Pure , Stilla havet TII + Tank (Tank måste ha tillvalspump), Pacific RO + Tank (Tank måste ha tillvalspump), LabTower RO
Inkluderar Handdispensersats (inkluderar handdispenser med 3 meter sladd och 0,2 mikron slutfilter)