Läs mer
Brannan Handhållen infraröd termometer
Produktkod. 16627523
Change view
Temperaturnoggrannhet:
±0,3 °C
Produktkod. Temperaturnoggrannhet
16627523 ±0,3 °C
1 options
Produktkod. 16627523 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 11/400/3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beröringsfri och hygienisk infraröd kroppstemperaturtermometer speciellt utformad för att ta kroppstemperaturen hos en person, oavsett rumstemperatur. Termometern har en snabb svarstid som gör att ett större antal mätningar kan göras på kort tid.
  • Beröringsfri och hygienisk infraröd kroppstemperaturtermometer
  • Speciellt utformad för att ta kroppstemperaturen hos en person oavsett rumstemperatur
  • Snabb responstid gör att ett större antal mätningar kan göras på kort tid
  • Designad för att eliminera risken för korskontaminering
  • Idealisk för användning i skolor, företag och andra miljöer där ett stort antal människor kommer i kontakt med varandra
  • Valbara° C eller° F, kropps- eller yttemperatur
  • Enkelt och säkert
  • Laserinriktning
  • Avtryckarlås
  • Automatisk datahållning
  • Svarstid: 0,5 sekunder
  • Emissionsförmåga: 0,95 fast värde
  • Upplösning: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Relativ luftfuktighet:< 85 %
  • Garanti: 2 år
Certifikat:
  • CE-märkning - Medicinsk utrustning Klass IIA
  • EN 980: Grafiska symboler för användning vid märkning av medicintekniska produkter
  • EN 1041:Information som tillhandahålls av tillverkaren med medicinsk utrustning
  • EN 60601-1: Medicinsk elektrisk utrustning Del 1: Allmänna säkerhetskrav (IEC:60601-1:1998)
  • EN 60601-1-2: Medicinsk elektrisk utrustning Del 1-2: Allmänna säkerhetskrav Säkerhetsstandard Elektromagnetisk kompatibilitet Krav och test (IEC 60601-1-2:2001)
  • ASTM E1965-1998
  • ISO13485 Tillverkare
Garanti
2 år
Specifikationer
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturområde (engelska) 90 °F till 108 °F (kropp), 32 °F till 140 °F (Yta)
Temperaturområde (metriskt) 32 °C till 42,5 °C (kropp), 0 °C till 60 °C (Yta)
Driftstemperatur (engelska) 50°F till 104°F
Driftstemperatur (metrisk) 10 °C till 40 °C
Inkluderar Infraröd termometer, förvaringsväska, AA-batterier, användarmanual
Larmtyper Programmerbar ljudlarmfunktion vid användardefinierat värde
Mått (D x B x H) 43 x 77 x 149 mm (oförpackad)
Förvaringskrav 0 °C till 50 °C
Ljuskälla Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Skärmstorlek 28 x 24 mm
Arbetsavstånd 5 till 15 cm
Information om datahantering Memorerar de senaste 32 temperaturmätningarna
Batterityp 2 x AA (ingår)
Energiförbrukning 0.0256 W