Läs mer
Ohaus™ Emerald™ Hand Held Jewelry Scales
Produktkod. 11804282 Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
120 g
250 g
500 g
Modell:
JE120
JE250
JE500
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11804282
Brand: Ohaus™ 71148074
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed for quick reference in jewelry stores and production. Ohaus™ Emerald™ Hand Held Jewelry Scales meet the highest quality performance standards, the Emerald scales are extremely simple to operate and garner accurate results.
  • Backlit liquid crystal display (LCD)
  • 2 AAA batteries (included)
  • ABS housing and pan, protective snap-on cover
  • Software overload/underload protection, external push-button calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001
Kapacitet 500 g
Visningstyp Backlit LCD
Läsbarhet 0.1 g
Formatera Gram, ounce, troy ounce, pennyweight
För användning med (applikation) In a jewelry shop, In jewelry production
Linjäritet ±0.2 g
Material ABS Housing
Modell JE500
Stabiliseringstid 3 sec.
Temperaturområde (metriskt) 18°C to 25°C
Typ Jewelry Scales
Garanti 12 Months
Längd (metrisk) 13.6 cm
Bredd (metrisk) 83 mm
Bredd (metrisk) panorering 76 mm
Höjd (metrisk) 20 mm
Djup (metrisk) panorering 8.3 cm
Vikt (metrisk) 0.16 kg