Läs mer
Ohaus™ Emerald™ Hand Held Jewelry Scales
Handla allt Ohaus Produkter
Kapacitet:
120 g
250 g
500 g
Modell:
JE120
JE250
JE500
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Backlit liquid crystal display (LCD)
- 2 AAA batteries (included)
- ABS housing and pan, protective snap-on cover
- Software overload/underload protection, external push-button calibration
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, EN61326:1997 A1:1998, ISO 9001 |
| Kapacitet | 120 g |
| Visningstyp | Backlit LCD |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Formatera | Gram, ounce, troy ounce, pennyweight |
| För användning med (applikation) | In a jewelry shop, In jewelry production |
| Linjäritet | ±0.1 g |
| Material | ABS Housing |
| Modell | JE120 |
| Stabiliseringstid | 3 sec. |
| Visa mer |