Läs mer
Invitrogen™ Handhållen magnetisk plattbricka
Produktkod. 15303225
Change view
För användning med (applikation):
Multiplex immunanalys
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15303225 Multiplex immunanalys Varje
1 options
Produktkod. 15303225 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX55555000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för användning med ProcartaPlex analys konfigurerad för magnetisk separation. Den handhållna magnetiska separatorn gör att du kan ta bort det flytande innehållet i plattan med 96 brunnar genom att helt enkelt dekantera eller snärta innehållet i ett handfat och torka av resten på en pappershandduk.
  • Reaktivitet: Hund, människa, apa, mus, gris, råtta
  • Vänligen hänvisa till lämplig ProcartaPlex Användarmanual för information om hur du kör analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Multiplex immunanalys