Läs mer
Buerkle™ Handdriven lösningsmedelspump för plåtfoliekapslar
Flödeshastighet:
10 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mediumkontaktande delar gjorda av rostfritt stål AISI 304 (1.4301) och PTFE
- Styvt utloppsrör med kran av rostfritt stål/PTFE
- Lämplig för behållare med R 2 tums gänga
- Gängadapter för kommersiellt tillgängliga behållare finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Lösningsmedel |
| Beskrivning | För utdragbar pip med 35 mm diameter |
| Flödeshastighet | 10 l/min. |
| Inkluderar | Trådadapter |
| Vikt (metrisk) | 2.052 kg |
| För användning med | Plåtfolie |
| Djup (metriskt) | 60 cm |
| Typ | Handdriven lösningsmedelspump |
| Certifikat och efterlevnad | Explosionskategorierna IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1 |
| Material | Rostfritt stål, PTFE |