Läs mer
Cole-Parmer™ Handdrivna vakuumpumpar
Produktkod. 11705199 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Flödeshastighet:
15 ml/slag
35 ml/slag
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
11705199 35 ml/slag Varje
11785189 15 ml/slag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11705199 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7930121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera upp till 25 i Hg vakuum eller testa för tryckläckor med denna vakuumpump. Cole-Parmer™ Handmanövrerade vakuumpumpar är förseglade och självsmörjande för en lång, underhållsfri livslängd.
  • Vakuummätaren är graderad i både centimeter och tum kvicksilver
  • Inbyggd trigger gör att du kan släppa ut vakuum utan att koppla bort pumpen
  • Zinklegering är perfekt för tuffa applikationer; PVC är lätt och lätt att hantera
Specifikationer
Mått (L x B x H) 190.5 x 50.8 x 241.3 mm
Material Polypropen, PVC
Flödeshastighet 35 ml/slag
Pumptyp Handdriven vakuumpump (utan mätare)