Beskrivning
- Inbyggd trigger gör att du kan släppa ut vakuum utan att koppla bort pumpen
- Zinklegering är perfekt för tuffa applikationer; PVC är lätt och lätt att hantera
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 190.5 x 50.8 x 241.3 mm |
| Material | Zinklegering |
| Flödeshastighet | 15 ml/slag |
| Pumptyp | Handdriven vakuumpump |