Läs mer
Katrin Handhandduk Classic M
Produktkod. 15701017
Change view
Mått (L x B):
20,5 x 30 cm
Förpackningsstorlek:
6 rullar
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15701017 20,5 x 30 cm 6 rullar
1 options
Produktkod. 15701017 Leverantör Katrin Leverantörsnummer 48504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 SEK
    713.37 SEK / 6 rullar
    Save 426.63 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Absorberande, hygienisk och tårtålig.
  • För KATRIN handduksautomat M med inre dispenser och liknande modeller
  • Naturligt vitt
  • 790 våtservetter per rulle
  • 1-lagers 21 x 30 cm servetter
Specifikationer
Produkttyp Pappershandduk
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (metrisk) 5 cm
Material papper
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Mått (L x B) 20,5 x 30 cm
Förpackningsmängd 6 rullar med 790 Wipes
Lager 1-ply
Tjocklek (metrisk) 1 x 21,5 g/m2