Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Handpump
Produktkod. 10697331
Change view
Flödeshastighet:
12 l/min.
14 l/min.
20 l/min.
26 l/min.
4 l/min
Material:
PVDF
Polypropen
Polypropen, PVC
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Material unitSize
10697331 4 l/min Polypropen Varje
10433291 12 l/min. Polypropen, PVC Varje
10652921 14 l/min. Polypropen Varje
10761002 20 l/min. Polypropen Varje
10732492 20 l/min. PVDF Varje
10270921 26 l/min. Polypropen Varje
10712332 26 l/min. Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 10697331 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 50051000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.96 SEK
    704.40 SEK / Paket med 1
    Save 275.56 SEK
    28% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Säkerställ borttagning av kvarvarande vätska med dessa mångsidiga handpumpar. Buerkle™ OTAL™ Handpumpar har ett teleskopiskt nedsänkningsrör som anpassar sig till behållarens höjd vid insättning, vilket gör att den kompakta, platsbesparande handpumpen kan användas med olika behållare.
OTAL handpumpar passar de flesta kommersiella förvaringstrummor. Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. Detta säkerställer ett bra avlägsnande av restvätska och gör att handpumpen kan användas med olika behållare.
  • Särskilt kompakt, platsbesparande handpump
  • Bra pumpkapacitet
  • Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar på 30 –70 mm (1,18-2,76 tum)Ø
OTAL handpumpar med PP leveransrör:
  • resistent mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
Pump med PVDF-tillförselrör:
  • speciellt lämplig för syror och alkalier, inte för starkt oxiderande syror och alkalier.
  • Med sina speciella materialegenskaper har PVDF en ännu bättre kemikaliebeständighet än PP. Resistent mot klorblekmedel.
Rostfritt stål AISI 304 (1.4301) pump:
  • för vätskor som inte är lättantändliga i farokategori AIII (VbF).
  • De OTAL PP eller PVDF handpump bör användas för frätande media.
Pump med slang och kran:
  • utloppsslang med en längd på 1,5 m gjord av PVC och PP/PE avstängningskran, utloppsrör av PP.
  • Utloppsslangen är särskilt lämpad för att fylla avlägsna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Kommersiell lagring
Flödeshastighet 4 l/min
Inkluderar 12 mm Dia. Leveransrör av polypropen
Vikt (metrisk) 1 kg
För användning med Förvaringstrumma
Djup (metriskt) 45 cm
Pumpslangens längd 45 cm
Motståndsegenskaper Alkalier, tvättmedel, svag syra
Typ Handpump
Trummans öppningsdiameter 20 till 36 mm