Läs mer
Buerkle™ OTAL™ Handpump
Beskrivning
OTAL handpumpar passar de flesta kommersiella förvaringstrummor. Det teleskopiska doppröret anpassar sig till behållarens höjd vid insättning. Detta säkerställer ett bra avlägsnande av restvätska och gör att handpumpen kan användas med olika behållare.
- Särskilt kompakt, platsbesparande handpump
- Bra pumpkapacitet
- Med universalproppar av mjuk PVC, för behållaröppningar på 30 –70 mm (1,18-2,76 tum)Ø
- resistent mot svaga syror, alkalier och rengöringsmedel.
- speciellt lämplig för syror och alkalier, inte för starkt oxiderande syror och alkalier.
- Med sina speciella materialegenskaper har PVDF en ännu bättre kemikaliebeständighet än PP. Resistent mot klorblekmedel.
- för vätskor som inte är lättantändliga i farokategori AIII (VbF).
- De OTAL PP eller PVDF handpump bör användas för frätande media.
- utloppsslang med en längd på 1,5 m gjord av PVC och PP/PE avstängningskran, utloppsrör av PP.
- Utloppsslangen är särskilt lämpad för att fylla avlägsna behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Kommersiell lagring |
| Flödeshastighet | 20 l/min. |
| Inkluderar | 15 mm Dia. Leveransrör av polypropen |
| Vikt (metrisk) | 25 kg |
| Djup (metriskt) | 70 cm |
| Pumpslangens längd | 70 cm |
| Motståndsegenskaper | Alkalier, tvättmedel, svag syra |
| Trummans öppningsdiameter | 30 till 70 mm |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Handpump |
| Visa mer |