Läs mer
Tork Handdesinficerande alkoholfritt skum S4
Produktkod. 30243751 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
30243751 Klart
1 options
Produktkod. 30243751 Leverantör Tork Leverantörsnummer 520202
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Tork Alkoholfritt skumdesinfektionsmedel med mjölksyra är det perfekta valet för vattenfri handhygien när alkohol inte är ett alternativ.
  • Hjälp till att skydda gäster – detta handsprit uppfyller EN1500 och EN14476 och är effektivt mot alla omslagna virus.
  • Biologiskt nedbrytbart handdesinfektionsskum innehåller en 100 % växtbaserad aktiv ingrediens.
  • Vårt alkoholfria handsprit är dermatologiskt testad.
  • Uppfyller säkerhetsstandarder – detta icke-brännbara handsprit har inga CLP-symboler, varningsfraser eller transportrestriktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Handsprit
Färg Klart
Form Skum
Aktiva ingredienser Mjölksyra
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 6/Pk.
Storlek 1 L