Läs mer
Buerkle™ Handskopor för matvaror
Produktkod. 31188869 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 L
Produktkod. Volym (metrisk)
31188869 2 L
1 options
Produktkod. 31188869 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 83001010
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenens lättrengörliga, släta och porfria yta gör dessa skopor mycket lämpliga för livsmedelssektorn. Skoporna kan också användas för att koka produkter.
Järnskopor är högljudda, de kan buckligas, rosta och de är tunga. Plastskopor har inga av dessa nackdelar och är dessutom hygieniska eftersom de är gjorda i ett stycke och har en non-stick-yta. De har också hög kemisk beständighet, är obrytbara och alla är värdefulla fördelar!
  • När det gäller livsmedel (FDA och (EU) Nr. 10/2011)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Scoop
Material Polypropen
Volym (metrisk) 2 L