Läs mer
Sampling Systems™ Handskrapa
Produktkod. 17952062 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17952062 Vitt
17972062 Blått
17962062 Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17952062 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8336P1
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa robusta och robusta handskrapor är idealiska för att enkelt skrapa stora ytor på grund av deras enorma bladstorlek och handtag. Prestandan förstärks ytterligare av att skraporna är gjorda av polypropen för mycket god kemikalieresistens.
  • Robust och har ett stort, robust handtag
  • Stort 250 mm brett blad
  • Kommer i 3 distinkta färger
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Polypropen
Typ av handtag Polypropen
Tips Typ Plan
Doft Vanlig doft
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Storlek 250 mm