Läs mer
asecos™ Hand-Spade
Produktkod. 17876416 Handla allt asecos Produkter
Change view
Längd (metrisk):
187,00 mm
240,00 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17876416 187,00 mm
17866406 240,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17876416 Leverantör asecos™ Leverantörsnummer 14369
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Handskyffeln är designad för att sprida och plocka upp granulat.
  • Handskyffel för granulat.
  • PP
  • röd
Specifikationer
Material Polypropen
Typ Skotta
Längd (engelska) 7,36 tum.
Längd (metrisk) 187,00 mm
Bredd (engelska) 7,36 tum.
Bredd (metrisk) 187.00 mm
Höjd (engelska) 5,43 tum.
Höjd (metrisk) 138.00 mm
Vikt (engelska) 0.42 lb.
Vikt (metrisk) 0.19 kg