Läs mer
Kimberly-Clark™ Aquarius™ C-Fold vit handduksdispenser
Description
- Dispenserar vikta handdukar utan att behöva röra automaten, vilket hjälper till att minska kontaminering och spridning av bakterier
- Ett problemfritt underhåll håller nere kostnaderna i områden med tung användning
- Lätt att låsa upp och fylla på, med ett fönster för att mäta påfyllningsbehov
- Snygg och modern design med en vit, högblank, lättstädad finish och inga smuts- eller dammfällor
Specifications
Specifications
| Produkttyp | C-vikt handduksautomat |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 420 x 320 x 151 mm |
| Håller | Pappershandduk |
| Material | Plast |
| Montering | Väggfäste |
| Antal fack | 1 |
| Produktstil | Gångjärnsförsett lock med frontöppning |
| För användning med (applikation) | Handduksdispenser lämplig för användning i toaletter eller laboratorier |