Läs mer
Kimberly-Clark Professional™ Dispenser för rullad handduk
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Den nödvändiga torkardispensern för alla företag. Denna dispenser är kompatibel med en rad tvättrumsprodukter och främjar hygienen och hjälper till att hantera kostnader genom kontrollerad dispensering. Den praktiska och lättstädade designen gör den till den perfekta produkten för alla badrumsmiljöer. Kompatibel med Scott: 6003, 6023, 7287, 7288, 7293, 7305, 7309, 7414 och 7415). Dispenserstorlek 14,8 cm (L) x 56 cm (B) x 15 cm (D).
- 1 x Scott™ Torkardispenser - Vit
- Dispenserar ark med torkarrulle utan att behöva röra vid dispensern, vilket hjälper till att minska kontaminering och spridning av bakterier
- Kan väggmonteras för bekvämlighet
- Praktisk och lättstädad design med vit plastyta och inga smuts- eller dammfällor
- Kompatibel med: 6003, 6023, 7287, 7288, 7291, 7293, 7305, 7309, 7414 och 7415
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för rullad handduk |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 14.80 x 56 x 15 cm |
| Längd (engelska) | 5,8 tum |
| Längd (metrisk) | 14.8 cm |
| Bredd (metrisk) | 56 cm |
| Höjd (metrisk) | 15 cm |
| Håller | Handdukar |
| Material | Plast |
| Antal fack | 1 |
| Visa mer |