Beskrivning
- Elevation design
- Functional, modern design makes lasting impression on guests
- One-at-a-time dispensing improves hygiene, guests only touch paper hand towels needed
- Large capacity ensures paper is always available
- Maintain space efficiently with refill indicator and Tork Vision Cleaning software and sensors
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hard Roll Towel Dispenser |
| Färg | White |
| Längd (engelska) | 8.228 in. |
| Längd (metrisk) | 209 mm |
| Bredd (engelska) | 13.38 in. |
| Bredd (metrisk) | 340 mm |
| Höjd (engelska) | 16.4 in. |
| Höjd (metrisk) | 417 mm |
| Håller | Hard Roll Towel |
| Material | ABS |
| Visa mer |