Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials HandE-Vac Handhållet aspirationssystem
Product Code. 15944991
Change view
Click to view available options
Modell:
EV500
EV514
Typ:
Handhållen aspirator
Handhållen aspirator
Unit Size:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modell Typ Unit Size
15944991 EV514 Handhållen aspirator Varje
15934991 EV500 Handhållen aspirator Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15944991 Supplier Cole-Parmer™ Essentials Supplier No. EV514
Beräknad leverans: 30-12-2026
Includes
Enkelkanalsadapter för engångsspets
En komplett uppsättning verktyg för aspiration —tar snabbt bort supernatanten från en mängd olika cellkulturer eller plattor och skålar med flera brunnar med Argos Technologies HandE-Vac Handhållen Aspirator.
  • Använd med Pasteurpipetter, aspirationspipetter av plast eller en mängd olika adaptrar för specifika applikationer
  • Tryckkänslig knapp på enhetens ovansida styr den specifika mängden vakuum som appliceras Fungerar med standard in-house vakuumkälla eller med M-Vac eller E-Vac aspirationssystem
  • Autoklaveringsbar
Specifications
Kompatibla tips Endast E-Vac
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Svart
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Plast
Modell EV514
Antal kanaler 1
Produktlinje HandE-Vac
Typ Handhållen aspirator
Volym (metrisk) 4 L
För användning med (applikation) M-Vac eller E-Vac aspirationssystem
För användning med (utrustning) E-Vac™ , M-Vac™ aspirationssystem eller intern vakuumkälla
Inkluderar Enkanalsadapter för engångsspetsar