Läs mer
Brannan Handhållen analog räkneräknare
Produktkod. 31041734
Change view
Mått (L x B x H):
48 x 54 x 27 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
31041734 48 x 54 x 27 mm
1 options
Produktkod. 31041734 Leverantör Brannan Leverantörsnummer 28/501/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.05 SEK
    52.14 SEK / Paket med 1
    Save 16.91 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Analog räknare finns med fingerhållare. Återställs genom att vrida på ratten.
  • Fyrsiffrig displayräknare
  • Med handtag och klara vita siffror på svart bakgrund
  • Återställs genom att vrida på ratten
  • Räkningar 0 till 9999
  • Mått: 48 x 54 x 37 mm
  • Räknemått: 6 x 18 mm
Specifikationer
Produkttyp Räkneanordning
Visningstyp Mekanisk
Rutnätstyp Enkelt
Visa mått 6 x 18 mm
Disponibel Återanvändbar
Mått (L x B x H) 48 x 54 x 27 mm