Läs mer
METTLER TOLEDO™ Handhållen densitetsmätare
Produktkod. p-9634001
Change view
Beskrivning:
Densito
DensitoPro
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15888607 Densito Varje
15898607 DensitoPro Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15888607 Leverantör METTLER TOLEDO™ Leverantörsnummer 30330857
Den lätta Densito är designad för att passa smidigt och möjliggör enhandshantering i labbet eller på språng. Resultaten är temperaturkompenserade och kan levereras i specifik gravitation, Brix, API-enheter och andra format.
  • Idealisk för användning i labbet eller på språng
  • Lämplig för kvalitetskontroll av inkommande varor till kvalitetssäkring av mellan- eller slutprodukter på plats
  • Densitetsmätaren erbjuder snabba, exakta mätningar till tredje decimalen
  • Mät densitet, Brix och många andra enheter som står för temperaturkompensationsfaktorer enkelt
Densito vägleder operatören genom hela mät- och rengöringscyklerna tack vare det inbyggda alternativet med väglett arbetsflöde
  • Densito lagrar upp till 1 100 resultat, inklusive prov-ID, måttenhet, temperaturkorrigeringskoefficient, instrument-ID, datum och tid
  • Den starkt upplysta färgskärmen ger utmärkt synlighet både inomhus och utomhus. Upptäck bubblor och inkonsekvenser som kan påverka mätningen enkelt, tack vare den bakgrundsbelysta mätcellen
TILLBEHÖR
  • Batteri Lilon 24oo mAh (30330855)
  • Bluetooth-skrivare Godex MX20 med dongel (30330864)
  • Bärväska (30330861)
  • Laddningsställ (30330842)
  • Kopplingsspruta/fyllningsrör (30330853)
  • EasyDirect DE/RE-licens (30451628)
  • Fyllningsrör, 600 mm (30330848)
  • Data Writer USB-P25/01 (11124301)
  • Skyddskåpa (30330860)
  • Provtagningsrör, 190 mm (30330847)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Visningstyp 2,4 tums färgskärm
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Noggrannhet ±0,001 g/cm³
Beskrivning Densito
Höjd (metrisk) 20 cm
Gränssnitt 2,4 tums färgskärm, knappar och joystick
Språk Kinesiska, danska, holländska, engelska (UK), engelska (USA), franska, tyska, italienska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, slovakiska
Mätområde 0 till 3 g/cm³
Mätningstid Provberoende
Upplösning 0,0001 g/cm³
Provvolym 2 mL
Tolerans ±0,0005
Vikt (metrisk) 355 g
Produkttyp Handhållen densitetsmätare
För användning med (utrustning) EasyDirect PC-programvara, Bluetooth-skrivare Godex MX20 med dongel, USB-P25-skrivare, fyllningsrör, sprutadapter
För användning med (applikation) Mätning av densitet, specifik gravitation, etanol, Brix, API2, Baumé, H2SO4, Plato, Proof (US och IP), användardefinierad koncentration