Läs mer
Brannan™ Handhållen Digital Tally Counter
Produktkod. 17415313
Change view
Produkttyp:
Räknare
Produktkod. Produkttyp
17415313 Räknare
1 options
Produktkod. 17415313 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 28/503/0
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digital räknare med fingerhållare och återställning av tryckknapp.
  • Räkna upp till 99999
  • 2 räkningar per sekund
  • Bekväm fingerhållare
  • Batteri ingår
Specifikationer
Produkttyp Räknare