Läs mer
VEE GEE Handhållen refraktometer
Produktkod. 17844922
Modell:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Produktkod. 17844922
Brand: VEE GEE 43009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den handhållna refraktometern är exceptionellt enkel att använda och ger snabba, exakta mätningar för koncentrationen av nästan vilken vattenlösning som helst i ett brett spektrum av applikationer. Gjord hållbar med designfunktioner av industriell kvalitet för att ge många år av pålitlig användning även i fält.
  • Verktygsfri kalibrering: Verktyg krävs inte med vår patenterade 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Snabba resultat: Högkvalitativt optiskt glasprisma och design av helmetallhölje möjliggör snabb temperaturjämvikt
  • Noggranna och skarpa avläsningar: Storskalighet är bäst i klassen och levererar tydliga, skarpa figurer, skärmskuggning och otrolig kontrast för övergripande noggrannhet
  • Skyddsgrepp: Gummigreppet minskar handglidning och skyddar mot användarens handvärme för att bibehålla noggrannheten
Specifikationer
Typ Brix refraktometer
Skalområde 0 till 10 Brix
Brytningsindex 1,33 till 1,35
Beskrivning Handhållen refraktometer, BX-10, 0 till 10 % Brix
Modell BX-10
Provtyp Transparent och genomskinlig
Provvolym >0.1 mL
Kalibrering Verktygsfri kalibrering
Noggrannhet ±0,1 %
Upplösning 0.10%
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) mäta sockerhalten i en lösning
Inkluderar Bärväska, en överföringspipett i plast och bruksanvisning
Vikt (metrisk) 285 g
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 18.5 cm
Höjd (metrisk) 18.5 cm
Längd (metrisk) 4 cm
Bredd (metrisk) 4 cm