Läs mer
VEE GEE Handhållen refraktometer
Produktkod. 17894912 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Modell:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
17894912 BX-20
17814922 BTX-1
17804922 BX-2
17834922 BX-1
17824922 BX-4
17864922 SGX-1
17854922 BX-3
17844922 BX-10
17874922 SX-2
17884922 STX-3
17814932 URX-60
17804932 SX-1
17894922 NDX-2
17824932 BX-50
17854932 CTX-2
17834932 CTX-1
17844932 BTX-20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 17894912 Leverantör VEE GEE Leverantörsnummer 43011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1770.00 SEK
    1456.07 SEK / Paket med 1
    Save 313.93 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Den handhållna refraktometern är exceptionellt enkel att använda och ger snabba, exakta mätningar för koncentrationen av nästan vilken vattenlösning som helst i ett brett spektrum av applikationer. Gjord hållbar med designfunktioner av industriell kvalitet för att ge många år av pålitlig användning även i fält.
  • Verktygsfri kalibrering: Verktyg krävs inte med vår patenterade 'Zero-Ring'-kalibrering
  • Snabba resultat: Högkvalitativt optiskt glasprisma och design av helmetallhölje möjliggör snabb temperaturjämvikt
  • Noggranna och skarpa avläsningar: Storskalighet är bäst i klassen och levererar tydliga, skarpa figurer, skärmskuggning och otrolig kontrast för övergripande noggrannhet
  • Skyddsgrepp: Gummigreppet minskar handglidning och skyddar mot användarens handvärme för att bibehålla noggrannheten
Specifikationer
Typ Brix refraktometer
Skalområde 0 till 20 Brix
Brytningsindex 1,33 till 1,36
Beskrivning Handhållen refraktometer, BX-20, 0 till 20 % Brix
Modell BX-20
Provtyp Transparent och genomskinlig
Provvolym >0.1 mL
Kalibrering Verktygsfri kalibrering
Noggrannhet ±0,1 %
Upplösning 0.20%
Skaltyp Brix
För användning med (applikation) För livsmedel, drycker och jordbruksapplikationer
Inkluderar Bärväska, en överföringspipett i plast och bruksanvisning
Vikt (metrisk) 285 g
Mått (L x B x H) 4 x 4 x 18.5 cm
Höjd (metrisk) 18.5 cm
Längd (metrisk) 4 cm
Bredd (metrisk) 4 cm