Description
- Verktygsfri kalibrering: Verktyg krävs inte med vår patenterade 'Zero-Ring'-kalibrering
- Snabba resultat: Högkvalitativt optiskt glasprisma och design av helmetallhölje möjliggör snabb temperaturjämvikt
- Noggranna och skarpa avläsningar: Storskalighet är bäst i klassen och levererar tydliga, skarpa figurer, skärmskuggning och otrolig kontrast för övergripande noggrannhet
- Skyddsgrepp: Gummigreppet minskar handglidning och skyddar mot användarens handvärme för att bibehålla noggrannheten
Specifications
Specifications
| Typ | Handhållen refraktometer |
| Skalområde | 57 till 95 Brix |
| Brytningsindex | 1,435 till 1,520 |
| Beskrivning | Handhållen refraktometer, NDX-2, 1.425 till 1.520 nD |
| Modell | NDX-2 |
| Provtyp | Transparent och genomskinlig |
| Provvolym | >0.1 mL |
| Kalibrering | Verktygsfri kalibrering |
| Noggrannhet | ±0,001 % |
| Upplösning | 0.00% |
| Show More |