Läs mer
ATAGO™ Handhållen refraktometer Master-20α
Beskrivning
- Mästare-20α är en modell med låg koncentration (mätområde Brix 0,0 % till 20,0 %).
- Bra för mätningar av fruktjuicer med låg koncentration, skärolja etc.
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) modell med vattentät funktion (IP65).
- Mästaren-20α är gjord av metall.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bärbar refraktometer |
| Skalområde | 0,0 % till 20,0 % |
| Modell | MASTER-20α |
| Noggrannhet | ±0,2 % (Brix) |
| Skaltyp | Brix |
| IP-betyg | IP65 |
| Vikt (metrisk) | 165 g |
| Mått (L x B x H) | 32 x 34 x 207 mm |