Läs mer
ATAGO™ Handhållen refraktometer Master-PM
Produktkod. 11436148
Change view
:
Refraktometer; Brix-intervall: 0,0 % till 33,0 %
Produktkod.
11436148 Refraktometer; Brix-intervall: 0,0 % till 33,0 %
1 options
Produktkod. 11436148
Brand: ATAGO™ 2393
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Master-PM Refractometer kan användas för att mäta en mängd olika såser, sojasås, kryddor i flytande form samt för sylt och pålägg med låg sockerhalt.
  • Kan användas allmänt för drycker, fruktjuicer, soppor, köttskålsås, vattenlöslig skärolja, etc.
  • Master-PM är tillverkad av plast.
  • För användning med salta och sura prover.
  • Denna produkt är den billigaste typen utan temperaturkompensationsfunktion.
Specifikationer
Typ Bärbar refraktometer
Skalområde 0,0 % till 33,0 %
Modell MASTER-PM
Upplösning 0,2 % (Brix)
Skaltyp Brix
Vikt (metrisk) 105 g
Mått (L x B x H) 32 x 34 x 203 mm