Läs mer
UVP Ultra Violet Light Product™ Handhållen UV-lampa med delat rör
Produktkod. 11718261
Våglängd:
365/254 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11718261
Brand: UVP Ultra Violet Light Product™ 95000506
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maskera SW- eller LW-delen av glödlampan med hjälp av våglängdsväljaren. UVP Ultra Violet Product™ Split Tube Handheld UV-lampa använder ett enda delat rör för både kortvågiga och långvågiga UV-ljusemissioner.
  • Lätt, bärbar och AC drivs
  • 6 watt bärbar lampa
  • Våglängder: 365nm långvåg och 254nm kortvåg.
  • Ett delat rör.
  • Hållbar plastkonstruktion
  • Lampsladd: 2,4m
  • Mått: 378 x 81 x 64 mm
  • Vikt: 0,9 kg
  • Använd med J-129-stativ för handsfree-drift.
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 6 W
Våglängd 365/254 nm
Mått (L x B x H) 378 x 81 x 64 mm
Elektriska krav 6 W, 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar Ett multibandsrör och våglängdsväljare med snäppning
Ljusintensitet 1290/950μ W/cm 2
Material Plast
Modell UVGL-55
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Bärbar UV-lampa