Läs mer
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Färg:
Gult
Vitt
Bredd (metrisk):
13 mm
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HandiMark Repositionable Vinyl Film |
| Typ av lim | Acrylic, Repositionable |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Repositionable Film |
| För användning med (applikation) | For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels |
| För användning med (utrustning) | HandiMark |
| Kvantitet | 1 Roll |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to +82°C |
| Visa mer |