Läs mer
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
Produktkod. 12820600
Färg:
Gult
Vitt
Bredd (metrisk):
13 mm
25 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12820600
Brand: Brady™ 042104
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning HandiMark Repositionable Vinyl Film
Typ av lim Acrylic, Repositionable
Färg Gult
Avsluta Gloss
Material Vinyl
Produkttyp Repositionable Film
För användning med (applikation) For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels
För användning med (utrustning) HandiMark
Kvantitet 1 Roll
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +82°C
Tjocklek (metrisk) 0.031 mm
Längd (metrisk) 15 m
Bredd (metrisk) 25 mm