Läs mer
Azpack™ Microscope Slide Postbox
Produktkod. 12382158
Change view
Holds 12 Slides
Produktkod.
12382158 Holds 12 Slides
1 options
Produktkod. 12382158 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12382158
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Send fragile microscope slides in the mail without worry. Azpack™ Microscope Slide Postbox protects slides from becoming damaged in the mail.
  • Holds 12 microscope slides 76 x 26mm
  • Protects slides from jostling while in transit
  • Cloth covered cardboard
  • Includes lid
Specifikationer
Typ Postbox
Glidkapacitet 12
Enheten håller 12 slides
För användning med (applikation) Mailing microscope slides
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Höjd (metrisk) 32 mm
Inkluderar Lock
Längd (metrisk) glid 76 mm
Material Cloth Covered Cardboard
Bredd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) glid 26 mm