Läs mer
Gardner Denver Welch™ Handvac Professional Handpipettor Set
Produktkod. 15351461 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Strävan
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15351461 Strävan Varje
1 options
Produktkod. 15351461 Leverantör Gardner Denver Welch™ Leverantörsnummer 112580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 SEK
    5312.23 SEK / Paket med 1
    Save 452.77 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ergonomisk och flexibel handhållen pipett kan användas i kombination med pastörpipetter, aspirationspipetter av plast och en mängd andra adaptrar.
Funktioner
  • Optimerad vakuumnivåkontroll
  • Sugreglering genom tryckknapp ovanpå HandVac
  • Bekväm vakuumslanganslutning
  • Perfekt anpassning till mänsklig handform
  • Anser naturlig handform med ergonomiska egenskaper
  • Enkelt byte av adaptrar och tillbehör
  • Högkvalitativa komponenter för problemfri drift
  • Handvac är helt autoklaverbar
Innehåller:
  • Handvac handpipett komplett
  • 1-kanalsadapter för engångsspetsar
  • 8-kanalsadapter för engångsspetsar
  • 8-kanals adapter i rostfritt stål
  • Gummiadapter för Pasteurpipetter
  • 2m vakuumslang
  • Stativ för handvac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Strävan
Produktlinje Handvac Professional Handpipetter Set
Typ Komplett verktygsuppsättning