Läs mer
Plum™ Handy Plus hudlotion
Produktkod. 15751137
Change view
Förpackning:
8 x 0,7 L bag-in-box
Provrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning unitSize
15751137 8 x 0,7 L bag-in-box Paket med 8
15741137 Provrör Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15751137 Leverantör Plum™ Leverantörsnummer P2903
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Milt parfymerad, påfyllande hudvårdslotion för normal och torr hud. Väl lämpad för kontor, administrativa ytor och offentliga toaletter.
  • Replenishing: bidrar till att bibehålla hudens naturliga barriäregenskaper
  • Milt parfymerad, dock färg- och parabenfri
  • Absorberas snabbt av huden och bidrar till hudens fuktegenskaper
  • Specifikationer
    Produkttyp Hudvårdslotion
    Förpackning 8 x 0,7 L bag-in-box
    Kvantitet 8 Pk.
    Volym (metrisk) 0.7 L