Läs mer
Brady™ HandySorb Mop System Starter Kit
Produktkod. 16308215 Handla allt Brady Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
1 st.
Produktkod. Förpackningsmängd
16308215 1 st.
1 options
Produktkod. 16308215 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1381.40 SEK
    1275.19 SEK / Paket med 1
    Save 106.21 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
HandySorb Mop System eliminerar knästående och får jobbet gjort i tre enkla steg.
  • Idealisk lösning för att rensa upp svåråtkomliga spill
  • Eliminerar knästående
  • Snäpp på, absorbera och släpp
  • Håller händerna borta från röran
Specifikationer
Typ Universal sorbent
Inkluderar 1 x HandySorb Mopphuvud, 1 x handtag, 3 x No-Touch universella kuddar
Förpackningsmängd 1 st.
Alternativt artikelnummer HANDYSORB-MOPKIT