Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ Tryck på elektronisk upprepning Pipette
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16328007 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 μl till 50 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
16328007 1 μl till 50 ml
1 options
Produktkod. 16328007 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 705200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10149.62 SEK
    9453.73 SEK / Paket med 1
    Save 695.89 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
MÄRKE™ HandyStep™ Touch elektronisk upprepning Pipette har pekskärmskontroller för intuitiv användning.
  • Touch HandyStep™ har en mängd anpassningsbara lägen, inklusive inställningar, multi-dispensering, automatisk utdelning och pipettering, med möjlighet att spara dina favoriter
  • Fungerar via ett enkelt och intuitivt pekskärmsgränssnitt
  • Kompatibel med alla standardrepeterande spetsar
  • Känner automatiskt igen BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser-spetsar
  • Inlärningsfunktionen Auto Dispensing minskar avsevärt repetitiva rörelser med upp till 97 %
  • Utrustad med motoriserad spetsutkastning
  • Drivs av ett livslångt litiumjonbatteri för bestående prestanda
  • Flerspråkiga funktioner med stöd för engelska, spanska, franska, tyska och kinesiska
  • Induktivt laddningsstativ finns separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.50%
Batterityp Litiumjon
ClipTip Nej
Kompatibla tips PD-Tip II
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Utmatningshastighet 8 Justerbara hastigheter
Disponibel Återanvändbar
För användning med PD-spetsar™ II
Material Polykarbonat, PBT, Glas, Silikon, PEEK
Modell HandyStep Tryck
Antal kanaler 1
Programmerbarhet 10 favoriter
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektronisk repeterande pipett
Volym (metrisk) 1 μl till 50 ml
Visa Bakbelyst Color Touch skärm
För användning med (utrustning) PD-spetsar II
Inkluderar DE-M-märkning, prestandacertifikat, bruksanvisning, snabbreferensguide, vägg-/hyllfäste, litiumjonbatteri, universell strömadapter, USB typ C-kabel
Antal hastigheter 8
Temperatur (metrisk) Drift 15° till 40 °C
Garanti 2 år
Längd (metrisk) 6 cm
Bredd (metrisk) 5 cm
Höjd (metrisk) 20 cm
Elektriska krav 100 till 240 V, 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz