Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ touch och HandyStep™ touch S upprepande pipett / induktiva laddningsstativ buntar
Handla allt Brand Produkter
Beskrivning
- Touch HandyStep™ and HandyStep™ Touch S har en mängd anpassningsbara lägen, inklusive inställningar, multi-dispensering, automatisk utdelning och pipettering, med möjlighet att spara dina favoriter
- Fungerar via ett enkelt och intuitivt pekskärmsgränssnitt
- Kompatibel med alla standardrepeterande spetsar
- Känner automatiskt igen BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser-spetsar
- Inlärningsfunktionen Auto Dispensing minskar avsevärt repetitiva rörelser med upp till 97 %
- Utrustad med motoriserad spetsutkastning
- Varje paket inkluderar ett induktivt laddningsställ för enkel uppladdning
- Drivs av ett livslångt litiumjonbatteri för bestående prestanda
- Flerspråkiga funktioner med stöd för engelska, spanska, franska, tyska och kinesiska
- HandyStep™ Touch S lägger till sekventiell dosering, multiaspiration och titreringslägen
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0.50% |
| Batterityp | Litiumjon |
| ClipTip | Nej |
| Kompatibla tips | PD-Tip II och andra standardtyper |
| Beskrivning | Lägen: Multidispensering, autodispensering, pipettering |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Utmatningshastighet | 8 justerbara hastigheter |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |