Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ HandyStep™ touch och HandyStep™ touch S upprepande pipett / induktiva laddningsstativ buntar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16468479 Handla allt Brand Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Modell:
HandyStep Touch S
HandyStep Tryck
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Modell
16468479 Svart HandyStep Touch S
16458479 Vitt HandyStep Tryck
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.
Produktkod. 16468479 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 705211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14080.92 SEK
    13111.48 SEK / 1 uppsättningar
    Save 969.44 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive bly och blyföreningar, som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och fosterskador eller andra reproduktionsskador. För mer information gå till www.P65Warnings.ca.gov.
BRAND™ HandyStep™ Pekskärmsupprepande pipetter med induktiv laddare till ett attraktivt pris
  • Touch HandyStep™ and HandyStep™ Touch S har en mängd anpassningsbara lägen, inklusive inställningar, multi-dispensering, automatisk utdelning och pipettering, med möjlighet att spara dina favoriter
  • Fungerar via ett enkelt och intuitivt pekskärmsgränssnitt
  • Kompatibel med alla standardrepeterande spetsar
  • Känner automatiskt igen BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser-spetsar
  • Inlärningsfunktionen Auto Dispensing minskar avsevärt repetitiva rörelser med upp till 97 %
  • Utrustad med motoriserad spetsutkastning
  • Varje paket inkluderar ett induktivt laddningsställ för enkel uppladdning
  • Drivs av ett livslångt litiumjonbatteri för bestående prestanda
  • Flerspråkiga funktioner med stöd för engelska, spanska, franska, tyska och kinesiska
  • HandyStep™ Touch S lägger till sekventiell dosering, multiaspiration och titreringslägen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0.50%
Batterityp Litiumjon
ClipTip Nej
Kompatibla tips PD-Tip II och andra standardtyper
Beskrivning Lägen: Multidispensering, autodispensering, pipettering, sekventiell dispensering, multiaspiration, titrering
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Svart
Utmatningshastighet 8 justerbara hastigheter
Disponibel Återanvändbar
För användning med Brand PD-Tip II repeterande pipettspets
Material Polykarbonat, PBT, glas, silikon, PEEK
Modell HandyStep Touch S
Antal kanaler 1
Programmerbarhet 10 favoriter
Sterilitet Icke-steril
Typ Elektronisk repeterande pipett
Volym (metrisk) 1 μl till 50 ml
Visa Bakbelyst Color Touch skärm
För användning med (utrustning) BRAND PD-Tip II Repeterande pipettspetsar
Inkluderar DE-M-märkning, prestandacertifikat, bruksanvisning, snabbreferensguide, vägg-/hyllfäste, induktiv laddningsställning, litiumjonbatteri, universell strömadapter, USB typ C-kabel
Flerspråkigt användargränssnitt Engelska, spanska, franska, tyska, kinesiska
Antal hastigheter 8 aspiration, 8 dispensering
Temperatur (metrisk) Drift 15° till 40 °C
Garanti 1 år
Längd (metrisk) 6 cm
Bredd (metrisk) 5 cm
Höjd (metrisk) 20 cm
Elektriska krav 100 till 240 VAC, 50/60Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz