Description
Vernier Dial- och Beam-modeller.
Standardfunktioner
- Robust konstruktion har en serieformad rostfri panna och båge; täckta agatlager; precisionsjordade pivoter; och gjutna aluminiumbalkar för lång livslängd och precis prestanda
- Trappade och hackade balkar med mittindikerande, fönsterförsedda positioner ökar sikten, medan parallaxfri slutläsning tillåter användning även i hårt ljus
- Andra funktioner inkluderar magnetisk dämpning för att sakta ner svängningen; fjäderbelastad nolljusteringskompensator; självförvarande plattform för specifik gravitation; och en direktläsande vernier-ratt (endast på Cat. Nr. 02-020-10)
Cat. Nr. 02-020-10 Framstråle graderas från 10 till 100g i 10g-steg; bakre balk, från 100 till 200g i 100g-steg; Vernier-ratt, från 0 till 10g i steg på 0,01g.
Cat. Nr 02-021 Frontbalken graderas från 0 till 1g i steg med 0,01g; andra strålen från 1 till 10g i 1g-steg; tredje strålen, från 10 till 100g i 10g-steg; fjärde strålen, från 100 till 200 g i steg med 100 g.
Service Plan
Serviceavtal finns.
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Yttre Pan | 3,5 tum |
| Diameter (metrisk) yttre panna | 9 cm |
| Djup (engelska) | 16,9 cm |
| Kalibrering | 100 x 10g (främre, andra och tredje strålen), 10 x 0,0 |
| Djup (engelska) Pan | 0,5 tum |
| Djup (metriskt) | 17.78 cm |
| Djup (metrisk) panorering | 1.27 cm |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Höjd (metrisk) | 22.86 cm |
| Modell | 310-00 |
| Show More |