Läs mer
Axygen™ Robotspetsar för hängande wafer: klara spetsar i Tecan-stil, försteriliserade
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Non-filtered
Förpackningsstorlek:
Paket med 1536
Paket med 2304
Beskrivning
Axygen™ erbjuder en omfattande rad tips för Tecan™ , Aurora Biomed och PerkinElmer™ automationssystem. Dessa spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet. Tips är RNase-/DNas-fria och icke-pyrogena. Finns i icke-steril, steril, ofiltrerad och filtrerad. Klara och konduktiva svarta polypropenspetsar finns i 96-brunnars format och finns även i hängspetsställ utformade för Tecan™ Genesis Freedom™ /Frihet Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 huvud, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals huvud och PerkinElmer™ Janus™ /MultiProbe med Variospan-1, 4, 8 huvud.
1000μ L Rensa tips 96 Tipsformat Klar polypropen RNase-/DNas-fri Ickepyrogena Sterila Kompatibilitet: Tecan™ Genesis Freedom™ /Frihet Eva™ /Miniprep med LiHa-1, -4, -8 huvud, Aurora Biomed Versa™ med 8-kanals huvud
Certifikat
Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ANSI |
| För användning med (applikation) | För korrekt provleverans |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Förpackning | Hängande spetsställ |
| Visa mer |