Läs mer
Axygen™ Robottips för hängande wafer: Tecan-stil vätskenivåavkänningsspetsar, icke-sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11314295 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Formatera:
Hängande spets
Hängande spets rackad, kartong
Förpackningsstorlek:
Paket med 1536
Paket med 2304
Paket med 4608
Paket med 6912
Produktkod. 11314295
Brand: Axygen™ TT20CBKHTR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svarta spetsar för korrekt provleverans
  • Polypropen
  • Volym från 20 till 1000 μL
  • Finns med eller utan aerosolbeständiga filter
  • Kompatibel med Axygen™ Tecan™ /Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200-system
Certifikat
Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Icke-ANSI
För användning med (applikation) För korrekt provleverans
Formatera Hängande spets
Tipsstil Automatisering, Rund
För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head