Läs mer
Axygen™ Robottips för hängande wafer: Tecan-stil vätskenivåavkänningsspetsar, icke-sterila
Handla allt Axygen Scientific ProdukterBeskrivning
- Polypropen
- Volym från 20 till 1000 μL
- Finns med eller utan aerosolbeständiga filter
- Kompatibel med Axygen™ Tecan™ /Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200-system
Certifikat
Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-ANSI |
| För användning med (applikation) | För korrekt provleverans |
| Formatera | Hängande spets |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| För användning med (utrustning) | Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head |
| Material | Polypropen |