Läs mer
Axygen™ Robottips för hängande wafer: Tecan-stil vätskenivåavkänningsspetsar, icke-sterila
Produktkod. 12571318 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Formatera:
Hängande spets
Hängande spets rackad, kartong
Förpackningsstorlek:
Paket med 1536
Paket med 2304
Paket med 4608
Paket med 6912
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Formatera unitSize
12571318 50 μl Hängande spets rackad, kartong Paket med 6912
11364285 1000 μl Hängande spets Paket med 1536
12521288 1000 μl Hängande spets rackad, kartong Paket med 4608
11364295 200 μl Hängande spets Paket med 2304
11314295 20 μl Hängande spets Paket med 2304
11314305 50 μl Hängande spets Paket med 2304
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12571318 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer TT50CBKHTR36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svarta spetsar för korrekt provleverans
  • Polypropen
  • Volym från 20 till 1000 μL
  • Finns med eller utan aerosolbeständiga filter
  • Kompatibel med Axygen™ Tecan™ /Perkin Elmer/Auroroa™ Biomed/Corbett Cas-1200-system
Certifikat
Certifierad DNAse-, RNAse- och Pyrogen-säker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Icke-ANSI
För användning med (applikation) För korrekt provleverans
Formatera Hängande spets rackad, kartong
Tipsstil Automatisering, Rund
För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head